4-Isopropylpiperazine-1-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471202-1G
APOSOR471202-1GEA 448 EUR
APOSOR471202-1G
4-Isopropylpiperazine-1-carbonyl chloride
4-Isopropylpiperazine-1-carbonyl chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂O
Molecular Weight: 190,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13174146
CAS-Nummer: 745731-27-5