Methyl 2-Amidinoacetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471204-1G
APOSOR471204-1GEA
601
EUR
APOSOR471204-1G
Methyl 2-Amidinoacetate hydrochloride
Methyl 2-Amidinoacetate hydrochloride
Formel:
C₄H₈N₂O₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22070092 CAS-Nummer: 103173-54-2 |