Ethyl-3-(chlorosulphonyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR471207-1G
APOSOR471207-1GEA
438
EUR
APOSOR471207-1G
Ethyl-3-(chlorosulphonyl)propanoate
Ethyl-3-(chlorosulphonyl)propanoate
Formel:
C₅H₉ClO₄S Molecular Weight: 200,64 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07186267 CAS-Nummer: 103472-25-9 UN: 3265 ADR: 8,III |