Ethyl 2-Oxo-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-oxo-2-((2-oxo-2-phenylethyl)amino)acetate
OR471209-1G
APOSOR471209-1GEA
493
EUR
APOSOR471209-1G
Ethyl 2-Oxo-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]acetate
Ethyl 2-Oxo-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)amino]acetate
Formel:
C₁₂H₁₃NO₄ Molecular Weight: 235,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22493454 CAS-Nummer: 84978-66-5 |