Diethyl 2-(4-Chlorobenzamido)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471211-1G
APOSOR471211-1GEA
601
EUR
APOSOR471211-1G
Diethyl 2-(4-Chlorobenzamido)malonate
Diethyl 2-(4-Chlorobenzamido)malonate
Formel:
C₁₄H₁₆ClNO₅ Molecular Weight: 313,734 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09031363 CAS-Nummer: 81918-01-6 |