3-Amino-2-(aminomethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471262-1G
APOSOR471262-1GEA
1120
EUR
APOSOR471262-1G
3-Amino-2-(aminomethyl)pyridine
3-Amino-2-(aminomethyl)pyridine
Formel:
C₆H₉N₃ Molecular Weight: 123,156 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08703173 CAS-Nummer: 144288-50-6 |