4-(Aminomethyl)-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471265-1G
APOSOR471265-1GEA
916
EUR
APOSOR471265-1G
4-(Aminomethyl)-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine
4-(Aminomethyl)-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₈BrN₃S Molecular Weight: 234,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347180 CAS-Nummer: 1823402-38-5 |