2-Amino-6-(aminomethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471266-1G
APOSOR471266-1GEA 916 EUR
APOSOR471266-1G
2-Amino-6-(aminomethyl)pyridine
2-Amino-6-(aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₉N₃
Molecular Weight: 123,156 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16547512
CAS-Nummer: 167298-54-6