4-(2,6-Dichlor-4-pyrimidinyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)morpholine, 2,4-Dichloro-6-(4-morpholino)pyrimidine
OR471279-5G
APOSOR471279-5GEA 366 EUR
APOSOR471279-5G
4-(2,6-Dichlor-4-pyrimidinyl)morpholin
4-(2,6-Dichlor-4-pyrimidinyl)morpholin
Formel: C₈H₉Cl₂N₃O
Molecular Weight: 234,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09746259
CAS-Nummer: 52127-83-0