2-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471281-1G
APOSOR471281-1GEA
1120
EUR
APOSOR471281-1G
2-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
2-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₇H₆N₂OS Molecular Weight: 166,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00706457 CAS-Nummer: 21582-51-4 |