2,6-Dichloroquinazolin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471282-5G
APOSOR471282-5GEA
1450
EUR
APOSOR471282-5G
2,6-Dichloroquinazolin-4(3H)-one
2,6-Dichloroquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 215,036 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520689 CAS-Nummer: 20197-87-9 |