6-Chloro-2H-chromen-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471287-250MG
APOSOR471287-250MGEA 81.2 EUR
APOSOR471287-250MG
6-Chloro-2H-chromen-2-one 95%
6-Chloro-2H-chromen-2-one
Formel: C₉H₅ClO₂
Molecular Weight: 180,588 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01327472
CAS-Nummer: 2051-59-4