3-(Aminomethyl)-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471295-1G
APOSOR471295-1GEA
632
EUR
APOSOR471295-1G
3-(Aminomethyl)-1,2,4-triazole
3-(Aminomethyl)-1,2,4-triazole
Formel:
C₃H₆N₄ Molecular Weight: 98.107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410878 CAS-Nummer: 58502-29-7 |