[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)-5-chloroindole
OR471299-1G
APOSOR471299-1GEA
288
EUR
APOSOR471299-1G
[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methyl]amine
[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methyl]amine
Formel:
C₉H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089399 CAS-Nummer: 21109-27-3 |