2',4'-Dibromacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
OR471302-1G
APOSOR471302-1GEA 63.8 EUR
APOSOR471302-1G
2',4'-Dibromacetophenon
2',4'-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molecular Weight: 277,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152057
CAS-Nummer: 33243-33-3