N-Cbz-3-methyl-DL-valine methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471304-1G
APOSOR471304-1GEA
601
EUR
APOSOR471304-1G
N-Cbz-3-methyl-DL-valine methyl ester
N-Cbz-3-methyl-DL-valine methyl ester
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279.332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11113181 CAS-Nummer: 141971-09-7 |