2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471311-1G
OR471311-250MG
APOSOR471311-1GEA
369
EUR
APOSOR471311-1G
APOSOR471311-250MG
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₀BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22418301 CAS-Nummer: 876922-75-7 |