(S)-2-Phenylpropanal
Lieferant: Apollo Scientific
OR471313-1G
OR471313-250MG
APOSOR471313-1GEA
855
EUR
APOSOR471313-1G
APOSOR471313-250MG
(S)-2-Phenylpropanal
(S)-2-Phenylpropanal
Formel:
C₉H₁₀O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24673692 CAS-Nummer: 33530-47-1 |