4-Chloro-6-(6-methoxy-3-pyridyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471328-1G
APOSOR471328-1GEA
1840
EUR
APOSOR471328-1G
4-Chloro-6-(6-methoxy-3-pyridyl)quinazoline
4-Chloro-6-(6-methoxy-3-pyridyl)quinazoline
Formel:
C₁₄H₁₀ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20482360 CAS-Nummer: 1005009-91-5 |