N-Boc-7-aminobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
OR471333-1G
APOSOR471333-1GEA
774
EUR
APOSOR471333-1G
N-Boc-7-aminobenzofuran
N-Boc-7-aminobenzofuran
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Molecular Weight: 233.263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954612 CAS-Nummer: 1934854-71-3 |