7-Nitro-1,2-benzisoxazol-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471334-1G
APOSOR471334-1GEA 855 EUR
APOSOR471334-1G
7-Nitro-1,2-benzisoxazol-3(2H)-one
7-Nitro-1,2-benzisoxazol-3(2H)-one
Formel: C₇H₄N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28663329
CAS-Nummer: 60357-78-0