4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471353-1G
APOSOR471353-1GEA
1010
EUR
APOSOR471353-1G
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formel:
C₈H₇BrN₂O Molecular Weight: 227,058 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17267703 CAS-Nummer: 1248566-21-3 |