4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471354-1G
APOSOR471354-1GEA
1010
EUR
APOSOR471354-1G
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methylbenzimidazole
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methylbenzimidazole
Formel:
C₉H₉BrN₂O Molecular Weight: 241,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977369 CAS-Nummer: 1352519-72-2 |