2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471355-1G
APOSOR471355-1GEA
804
EUR
APOSOR471355-1G
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine
Formel:
C₁₄H₁₀N₄O Molecular Weight: 250,255 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977368 CAS-Nummer: 2006276-99-7 |