2-(Hydroxymethyl)-5-(tert-butyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471357-1G
APOSOR471357-1GEA 1010 EUR
APOSOR471357-1G
2-(Hydroxymethyl)-5-(tert-butyl)benzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-5-(tert-butyl)benzimidazole
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
Molecular Weight: 204,268 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977365
CAS-Nummer: 2006277-24-1