6-Bromo-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471358-1G
APOSOR471358-1GEA
1010
EUR
APOSOR471358-1G
6-Bromo-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
6-Bromo-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Formel:
C₉H₉BrN₂O Molecular Weight: 241,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26912934 CAS-Nummer: 1565461-85-9 |