4-Chloro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471359-1G
APOSOR471359-1GEA
804
EUR
APOSOR471359-1G
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formel:
C₈H₇ClN₂O Molecular Weight: 182,607 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20763992 CAS-Nummer: 1263060-13-4 |