2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471361-1G
APOSOR471361-1GEA
1010
EUR
APOSOR471361-1G
2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylbenzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylbenzimidazole
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23724090 CAS-Nummer: 1049110-09-9 |