(7-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471364-5G
APOSOR471364-5GEA
383
EUR
APOSOR471364-5G
(7-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
(7-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formel:
C₉H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09971880 CAS-Nummer: 191794-20-4 |