5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471365-1G
APOSOR471365-1GEA
601
EUR
APOSOR471365-1G
5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03170139 CAS-Nummer: 886493-60-3 |