2-(3-Chloropropyl)-6-methoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471366-1G
APOSOR471366-1GEA
855
EUR
APOSOR471366-1G
2-(3-Chloropropyl)-6-methoxyquinazoline
2-(3-Chloropropyl)-6-methoxyquinazoline
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977361 CAS-Nummer: 2006276-98-6 |