2-(Chloromethyl)-6-methoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471368-1G
APOSOR471368-1GEA
855
EUR
APOSOR471368-1G
2-(Chloromethyl)-6-methoxyquinazoline
2-(Chloromethyl)-6-methoxyquinazoline
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O Molecular Weight: 208,644 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977359 CAS-Nummer: 1936095-76-9 |