6-Bromo-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471370-1G
APOSOR471370-1GEA
1010
EUR
APOSOR471370-1G
6-Bromo-2-(2-chloroethyl)quinazoline
6-Bromo-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Formel:
C₁₀H₈BrClN₂ Molecular Weight: 271,541 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977357 CAS-Nummer: 1934521-46-6 |