7-Bromo-2-(3-chloropropyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471372-1G
APOSOR471372-1GEA
1010
EUR
APOSOR471372-1G
7-Bromo-2-(3-chloropropyl)quinazoline
7-Bromo-2-(3-chloropropyl)quinazoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977352 CAS-Nummer: 2006277-09-2 |