7-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471374-1G
APOSOR471374-1GEA
1610
EUR
APOSOR471374-1G
7-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
7-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
Formel:
C₉H₆BrClN₂ Molecular Weight: 257,514 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28977350 CAS-Nummer: 1936495-91-8 |