2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471375-1G
APOSOR471375-1GEA 1010 EUR
APOSOR471375-1G
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
2-(3-Chloropropyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₃H₁₅ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977349
CAS-Nummer: 2006277-49-0