2-(2-Chloroethyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471376-1G
APOSOR471376-1GEA
1010
EUR
APOSOR471376-1G
2-(2-Chloroethyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
2-(2-Chloroethyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 252,697 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977348 CAS-Nummer: 2006277-21-8 |