2-(Chloromethyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471377-1G
APOSOR471377-1GEA
1010
EUR
APOSOR471377-1G
2-(Chloromethyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
2-(Chloromethyl)-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 238,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977347 CAS-Nummer: 2006276-97-5 |