2-(3-Chloropropyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471381-1G
APOSOR471381-1GEA
1010
EUR
APOSOR471381-1G
2-(3-Chloropropyl)quinazoline
2-(3-Chloropropyl)quinazoline
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977343 CAS-Nummer: 1934527-68-0 |