2-(2-Chloroethyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471382-1G
APOSOR471382-1GEA
1010
EUR
APOSOR471382-1G
2-(2-Chloroethyl)quinazoline
2-(2-Chloroethyl)quinazoline
Formel:
C₁₀H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977342 CAS-Nummer: 1934503-72-6 |