Ethyl 2,4,6-Trichloronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2,4,6-trichloronicotinate
OR471384-1G
APOSOR471384-1GEA
1010
EUR
APOSOR471384-1G
Ethyl 2,4,6-Trichloronicotinate
Ethyl 2,4,6-Trichloronicotinate
Formel:
C₈H₆Cl₃NO₂ Molecular Weight: 254,498 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28503376 CAS-Nummer: 1934657-78-9 |