4-Chloro-5-nitroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471386-1G
APOSOR471386-1GEA
1330
EUR
APOSOR471386-1G
4-Chloro-5-nitroquinazoline
4-Chloro-5-nitroquinazoline
Formel:
C₈H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 209,589 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18448299 CAS-Nummer: 75224-28-1 |