Methyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471395-1G
APOSOR471395-1GEA
1220
EUR
APOSOR471395-1G
Methyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 234,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977403 CAS-Nummer: 2006276-92-0 |