3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471396-1G
APOSOR471396-1GEA
1220
EUR
APOSOR471396-1G
3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(3-Pyridyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977402 CAS-Nummer: 2006277-53-6 |