3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471397-1G
APOSOR471397-1GEA
1220
EUR
APOSOR471397-1G
3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₄ Molecular Weight: 220,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977401 CAS-Nummer: 2006277-29-6 |