Ethyl 3-[Hydroxy(4-nitrophenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471398-1G
APOSOR471398-1GEA
1220
EUR
APOSOR471398-1G
Ethyl 3-[Hydroxy(4-nitrophenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(4-nitrophenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₆ Molecular Weight: 292,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977396 CAS-Nummer: 2006277-72-9 |