3-[(4-Bromophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471404-1G
APOSOR471404-1GEA
1220
EUR
APOSOR471404-1G
3-[(4-Bromophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Bromophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₆BrNO₅ Molecular Weight: 382,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977386 CAS-Nummer: 2006277-37-6 |