3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471405-1G
APOSOR471405-1GEA
1220
EUR
APOSOR471405-1G
3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Bromophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈BrNO₄ Molecular Weight: 298,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977385 CAS-Nummer: 2006276-91-9 |