Methyl 3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471407-1G
APOSOR471407-1GEA
1220
EUR
APOSOR471407-1G
Methyl 3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₄ Molecular Weight: 267,665 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977383 CAS-Nummer: 2006277-98-9 |