3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471409-1G
APOSOR471409-1GEA
1220
EUR
APOSOR471409-1G
3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977381 CAS-Nummer: 2006277-75-2 |